Accéder au contenu
46092
[12-(4-Ethylphenyl)dodecyl] 2-nitrophenyl ether
Selectophore, ≥95.0%
Synonyme(s) :
ETH 8045
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H37NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.58
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥95.0%
density
1.022 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc(CCCCCCCCCCCCOc2ccccc2[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C26H37NO3/c1-2-23-18-20-24(21-19-23)15-11-9-7-5-3-4-6-8-10-14-22-30-26-17-13-12-16-25(26)27(28)29/h12-13,16-21H,2-11,14-15,22H2,1H3
InChI key
KTBRGUBCCOJFFI-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
[12-(4-Ethylphenyl)dodecyl] 2-nitrophenyl ether is a plasticizer mainly used during electrode preparation.
Application
It was used in preparation of PVC membrane cocktail with multi-wall carbon nanotubes, in a study done to investigate the use of solid-contact (SC) ion-selective electrodes (ISE) in combination with an radio-frequency identification potentiometer.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Lipophilic plasticizer (log PTLC=12.8) with excellent characteristics for use in magnesium selective membrane electrodes
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves