44208
L-Lysine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves