Accéder au contenu
44028
Cyclohexene
analytical standard, ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Tetrahydrobenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-807-8
Beilstein/REAXYS Number:
906737
MDL number:
UNSPSC Code:
12141716
eCl@ss:
38140101
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.8 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
590 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
5 %
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp
−104 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
petroleum
format
neat
SMILES string
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChI key
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexene
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C
EPI (équipement de protection individuelle)