A propos de cet article
Formule linéaire :
2-(HO)13C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.08
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
158-161 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
format
neat
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
LC-MS identity conforms
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup