436658
Ambersep 21K XLT Ion Exchange Resin
chloride form, 16-20 mesh
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Dowex 21K chloride form,
Forme
beads
Niveau de qualité
Réticulation
<10 % cross-linked
Humidité
50-58%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
trimethylamine
Taille des particules
525-625 μm
Capacité
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
Clé InChI
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable