40661
Redox standard
200 mV
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
redox potential: 200 mV ±5 mV, 25°C
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Broad range of values
- Very high specifications (±5mV)
- Detailed safety data sheet (SDS) available
- Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
- Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable