Principaux documents
398969
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
ACS reagent, ≥90%
Synonyme(s) :
1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
H2NC10H5(OH)SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.25
Beilstein:
2697469
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Essai
≥90%
Forme
powder
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
Clé InChI
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is a derivative of aniline consisting of a trifunctional monomer (bearing three functional groups –NH2, –OH and –SO3H). It also contains two fused benzene rings.
Application
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid has been used as a probe in a novel fluorescence assay for the determination of parathion-methyl.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable