36392
Acetaldehyde solution
natural, 50 wt. % in ethanol, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
natural
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acetaldehyde & ethanol, GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
≥48.0% (acetaldehyde, T)
50 wt. % in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.380
Densité
0.868 g/mL at 20 °C
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used as a reference standard for the detection of acetaldehyde which is formed as a pyrolysis product of tobacco additives and as endogenous aldehyde in human urine by gas chromatography-mass spectrometry technique.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde