36262
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2-15N7 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3-15N7 solution
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonyme(s) :
Toxin C1,2
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Check out our complete range of marine toxins reference materials
This is the 13C isotope-labelled analog of N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-2 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-3
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable