33428
4,4′-MDI
analytical standard
Synonyme(s) :
4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate), 4,4′-Diphenylmethane diisocyanate, 4,4′-Methylenediphenyl diisocyanate, 4,4′-MDI, Bis(4-isocyanatophenyl)methane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
200 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
Clé InChI
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
411.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
211 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves