Accéder au contenu
32952
TCPP
PESTANAL®, analytical standard
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18Cl3O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.57
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
EC Number:
237-158-7
Beilstein/REAXYS Number:
1842347
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
CC(CCl)OP(=O)(OC(C)CCl)OC(C)CCl
InChI
1S/C9H18Cl3O4P/c1-7(4-10)14-17(13,15-8(2)5-11)16-9(3)6-12/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
KVMPUXDNESXNOH-UHFFFAOYSA-N
General description
TCPP, mixture of isomers is suitable for use in environmental and food residue analysis. It is a mixture of isomers, composition may vary, typical composition: main isomer tris(1-chloro-2-propyl) phosphate 66%, minor components: bis(1-chloro-2-propyl) (2-chloropropyl) phosphate and (1-chloro-2-propyl) bis(2-chloropropyl) phosphate.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)