Key Documents
32758
Supelco
Zearalenone-13C18 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonyme(s) :
Fully 13C-labelled Zearalenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C18H22O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~25 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Changement de masse
M+18
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]\[13c]2[13cH][13c](O)[13cH][13c](O)[13c]2[13C](=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Clé InChI
MBMQEIFVQACCCH-NMEASMPJSA-N
Description générale
Certan Vial
Zearalenone-13C18 is the 13C isotope-labeled analog of the mycotoxin, zearalenone.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Zearalenone-13C18 may be used as an analytical standard for the determination of zearalenone in animal feed by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Remarque sur l'analyse
purity : ≥95.5% (HPLC)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Multiple mycotoxins analysis in animal feed with LC-MS/MS: Comparison of extract dilution and immunoaffinity clean-up.
Jedziniak P, et al.
Journal of Separation Science (2019)