32485
Spirotetramat Metabolite BYI08330-cis-keto-hydroxy
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2,4-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(O)(C2=O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18?
Clé InChI
XOVCVOLJZHNHLA-GESSKKQQSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable