Key Documents
306436
Sigma-Aldrich
Sudan Blue II
Dye content 98 %
Synonyme(s) :
Solvent Blue 35
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.45
Numéro C.I. (Colour Index):
61554
Numéro Beilstein :
2398560
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 98%
Pf
120-122 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: 4 mg/mL, clear to opaque, blue
ε (coefficient d'extinction)
≥16000 at 648-652 nm in chloroform at 0.01 g/L
λmax
≥13000 at 600-604 nm in chloroform at 0.01 g/L (2nd)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCNc1ccc(NCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-5-13-23-17-11-12-18(24-14-6-4-2)20-19(17)21(25)15-9-7-8-10-16(15)22(20)26/h7-12,23-24H,3-6,13-14H2,1-2H3
Clé InChI
OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sudan Blue II, also known as Solvent Blue 35 or Oil Blue 35, is a synthetic dye, with a functional azo group and aromatic ring. It is derived from anthraquinone.
Application
Sudan Blue II is used as a dye for staining alcohols, ester, hydrocarbon derivatives, oils, fats, and waxes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Spectrophotometric determination of Sudan Blue II in environmental samples after dispersive liquid-liquid microextraction
Unsal Y E
Quimica nova, 37 (2014)