301108
N-Benzylidenebenzenesulfonamide
97%
About This Item
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Pf
78-81 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O=S(=O)(\N=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2S/c15-17(16,13-9-5-2-6-10-13)14-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-11H/b14-11+
Clé InChI
MPNRJEPBAYEQBY-SDNWHVSQSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable