Principaux documents
28125
Sigma-Aldrich
18-Crown-6
purum, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
18C6, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H24O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.32
Beilstein:
1619616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Pf
38-41 °C
42-45 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Clé InChI
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Peut être utile en tant que catalyseur de transfert de phase
18-Crown-6 can be used as a model for crown ethers to study the effect of acid-base properties of mixed solvent on their solution enthalpy.It is generally used as a phase transfer catalyst and a complexing agent. It specifically binds to potassium ion, ammonium or protonated alkyl amines to form complexes.
Autres remarques
Polyéthers macrocyclique avec des unités répétitives (-CH2CH2O). Les composés sont des ionophores (forment des complexes stables avec des cations).
Phase transfer catalyst, complexing-agent
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Counter cation-controlled air oxidation of manganese derivatives of tetrachlorocatechol.
Ruiz R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 3(2), 76-79 (2000)
Lower rim calix (4) arene ketone derivatives and their interaction with alkali metal cations. Structural and thermodynamic (solution and complexation) characterisation of the tetraphenyl ketone derivative and its sodium complex.
de Namor AFD, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(18), 4010-4021 (2001)
Effect of base-acid properties of the mixtures of water with methanol on the solution enthalpy of selected cyclic ethers in this mixture at 298.15 K.
Jozwiak M and Warczakowska A
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 121(2), 765-770 (2015)
Separation of transition metal cations by capillary electrophoresis optimization of complexing agent concentrations (lactic acid and 18-crown-6).
Francois C, et al.
Journal of Chromatography A, 717(1-2), 393-408 (1995)
Chiral separations by host-guest complexation with cyclodextrin and crown ether in capillary zone electrophoresis.
Kuhn R, et al.
Chromatographia, 33(1-2), 32-36 (1992)