Merck
Passer à
25508
Tartrate double de potassium et de sodium tetrahydrate
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), solid, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
Synonyme(s) :
Acide L(+)-tartrique potassium Sodium salt, Sel de Rochelle, Sel de Seignette
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-156-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113568
Assay:
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
Form:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Tartrate double de potassium et de sodium tetrahydrate, puriss., 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
grade
puriss.
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
form
solid
optical activity
[α]20/D +28.0 to +30.0°
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
impurities
acidity or alkalinity, in accordance, residual solvent, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.003% total nitrogen (N), ≤0.004% ammonium (NH4), ≤0.004% free alkali (as NaOH), ≤0.0075% free acid (as C4H6O6), 24-26% water (Karl Fischer)
loss
21-26% loss on drying, 150 °C, 3 h
pH
6.5-8.5 (20 °C, 1%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Ba:, in accordance, Ca: ≤50 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
suitability
passes test for appearance of solution
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
General description
Le tartrate double de potassium et de sodium tétrahydraté (sel de Rochelle) existe sous la phase ferroélectrique dans la plage de température de 255 à 297 K. Sous cette phase, il forme des cristaux du système monoclinique et présente un groupe spatial P21. Une solution aqueuse saturée en tartrate double de potassium et de sodium (sel de Rochelle) a été utilisée pour préparer ses cristaux tétrahydratés.
Le tartrate double de potassium et de sodium tétrahydraté est un cristal ferroélectrique présentant un effet piézoélectrique important et un coefficient de couplage électromécanique élevé.
Application
Le tartrate double de potassium et de sodium tétrahydraté a été utilisé dans l′essai de l′activité de la β-1,3-glucanase.[1]
Le tartrate double de potassium et de sodium tétrahydraté peut être utilisé comme constituant dans la préparation du réactif DNS (acide 3,5-dinitrosalicylique) et la solution B de Fehling, qui servent au dosage des sucres réducteurs.[2]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
217255S23771.08087
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline
form
solid
assay
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
assay
99%, 99.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥99%
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Ba:, in accordance, Hg: ≤1 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.002%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.004%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS) )
pH
6.5-8.5 (20 °C, 1%)
pH
6.0-8.5
pH
-
pH
7.0-8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe