227196
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (9385), 230-400 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Gel de silice, high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Qualité
high-purity grade (9385)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
EMD Millipore®
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
550 m2/g
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
230-400 mesh
40-63 μm
Dimension de pores
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable