Principaux documents
21749
Aiguilles Hamilton® pour seringues LT et TLL
KEL-F hub (KF), needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
KEL-F hub (KF)
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 90138
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Compatibilité
for use with Hamilton LT and TLL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.