Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH3CH(OH)COO]2Ca · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.29
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-953-3
Beilstein/REAXYS Number:
4923285
MDL number:
Form:
solid
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
solid
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
Calcium L-lactate also referred to as L-Lactic acid calcium salt or calcii lactas pentahydricus enhances the calcium bioavailability.[3] It is useful in treating calcium deficiencies.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| application(s) research use (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency tested according to Ph. Eur. | agency meets USP testing specifications | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-lactate pentahydrate
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe