21049
Chlorure de calcium solution
analytical standard, 1.000 g/L Ca+2 in hydrochloric acid, traceable to BAM
Synonyme(s) :
Calcium chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
1.000 g/L Ca+2 in hydrochloric acid
Technique(s)
AAS: suitable
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Chaîne SMILES
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles