Principaux documents
20788
Seringue Hamilton®, série 700, aiguille amovible
705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 705RN 50 UL
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
eCl@ss :
32070500
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Caractéristiques
needle type RN (removable needle)
point style 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80530
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.