20687
Seringues Hamilton® GASTIGHT®, série 1700
1705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
22s ga (bevel tip)
Description
Gastight®
Caractéristiques
needle type N (cemented)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80900
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL