Merck
09685
Ammonium ion solution for ISE
1000 mg/kg N, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Synonyme(s) :
Ammonium chloride solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.49
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1000 mg/kg N
density
1.00 g/mL at 20 °C, 0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Preparation Note
prepared with NH4Cl and H2O
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Que se passe-t-il ?
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves