Merck
09415
Sodium 4-aminosalicylate dihydrate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Amino-salicylic acid sodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6NNaO3 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-091-2
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to faintly beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.O.[Na+].Nc1ccc(c(O)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe