Accéder au contenu
07672
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C2H5)2NC6H4NH2 · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-500-6
Beilstein/REAXYS Number:
4219768
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
mp
184-186 °C (lit.), 184-187 °C
functional group
amine
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt has been used to prepare N,N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) solution, which is commonly used as a chromogenic indicator for the determination of free and total chlorine by titrimetric, colorimetric and spectroscopic methods.{50
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves