Merck
06441
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Amberlite IRA96 free base, free base
description
weakly basic
form
beads
parameter
100 °C max. temp.
moisture
57-63%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix active group
polyamine functional group
particle size
20-27 mesh, 550-750 μm
operating pH
0-7
capacity
1.25 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
Application
Résine échangeuse d′anions faiblement basique, utile pour la déionisation;la récupération des chromates, la déacidification du formaldéhyde; l′extraction et la récupération du nitrate d′ammonium; ne REPOND PAS à la réglementation de la FDA 21 CFR 173.25.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe