Key Documents
06030
Sigma-Aldrich
2-Propene-1-thiol
technical, ~60% (GC)
Synonyme(s) :
Allyl mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.14
Numéro Beilstein :
1697523
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
~60% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4765 (lit.)
Point d'ébullition
67-68 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Clé InChI
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-15.56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yeşeren Saylan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(9) (2018-09-13)
Hemoglobin is an iron carrying protein in erythrocytes and also an essential element to transfer oxygen from the lungs to the tissues. Abnormalities in hemoglobin concentration are closely correlated with health status and many diseases, including thalassemia, anemia, leukemia, heart