Key Documents
05364
Supelco
BDE No 28
analytical standard
Synonyme(s) :
2,4,4′-TriBDE, 2,4,4′-Tribromodiphenyl ether, PBDE 28
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H7Br3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
63-66 °C
Format
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
Clé InChI
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable