04268
N-Valerylglycine
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(Pentanoylamino)acetic acid, N-(1-Oxopentyl)glycine, N-Pentanoylglycine, Valeryl glycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-2-3-4-6(9)8-5-7(10)11/h2-5H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
NYZBWOSRZJKQAI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable