A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNHCH2C6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2854286
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white to almost white
mp
164-168 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI key
LNKHBRDWRIIROP-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| N6875-5G | 04061835506507 |
| 04060-5G | 04061832593012 |
| 04060-1G | 04061826100240 |