Key Documents
02399
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-D-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.45
Numéro Beilstein :
8441627
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Couleur
colorless to white
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN([C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H23NO4/c1-26(23(24(27)28)15-17-9-3-2-4-10-17)25(29)30-16-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h2-14,22-23H,15-16H2,1H3,(H,27,28)/t23-/m1/s1
Clé InChI
GBROUWPNYVBLFO-HSZRJFAPSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable