Principaux documents
00933
Sigma-Aldrich
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (AT)
Synonyme(s) :
Acetophenone-4-sulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7ClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.66
Beilstein:
2099148
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (AT)
Forme
powder
Pf
84-87 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges