A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3COOCH(CH3)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722938
Assay:
≥97.0% (GC)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.423
density
1.176 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
CC(OC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(7)8)9-4(2)6/h3H,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
WTLNOANVTIKPEE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available