Merck
00744
Magnesium ionophore VII
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
4,13-[Bis(N-adamantylcarbamoyl)acetyl]-1,7,10,16,tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, K22B5
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H60N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
700.91
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
product line
Selectophore
quality
function tested
mp
85-90 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CC(=O)N1CCOCCOCCN(CCOCCOCC1)C(=O)CC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)NC56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C38H60N4O8/c43-33(39-37-21-27-13-28(22-37)15-29(14-27)23-37)19-35(45)41-1-5-47-9-10-49-7-3-42(4-8-50-12-11-48-6-2-41)36(46)20-34(44)40-38-24-30-16-31(25-38)18-32(17-30)26-38/h27-32H,1-26H2,(H,39,43)(H,40,44)
InChI key
IPVOJCDBVJUPRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Other Notes
Mg-ionophore with excellent selectivity
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available