A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031237
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
200-473-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071207
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.), 78-82 °C
solubility
H2O: soluble 1 gm in 0.5 ml, alcohol: soluble 1 gm in 2ml, pyridine: soluble 1 gm in 6 ml, chloroform: soluble, glycerol: soluble
SMILES string
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acétamide
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)