11742027001
Roche
αEssai de l′α-glucosidase
suitable for activity assay, kit of 1 (5 components)
Synonyme(s) :
α-glucosidase, Kit de dosage de l’activité alpha-glucosidase, Maltase, alpha-glucosidase neutre (NAG), glucosidase, glycosidase
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 30 tests (and 10 blanks)
Espèces réactives
human
Conditionnement
kit of 1 (5 components)
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Technique(s)
activity assay: suitable
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Rapide et sensible : l'analyse peut être effectuée avec seulement 15 μl de sperme ou de plasma séminal, garantissant des résultats exacts tout en réduisant au maximum le volume d'échantillon nécessaire.
- Spécifique : l'essai est conçu pour mesurer l'activité de l'α-glucosidase neutre dans les échantillons de sperme humain dans les applications de recherche en sciences de la vie. Il n'est pas prévu pour les applications diagnostiques et ne peut être utilisé pour mesurer l'α-glucosidase dans d'autres échantillons.
- Compatible : cet essai est compatible avec les formats de microplaques et de cuvettes standard.
Conditionnement
Composants
Notes préparatoires
Autres remarques
Composants de kit seuls
- Reaction Buffer
- Substrate Solution containing 4-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
- Stopping Buffer
- Castanospermine
- Standard Solution containing 4-nitrophenol
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash