Principaux documents
ZLXUVLPL1
Milli-Q
Lampe UV bactéricide
For SDS storage tanks, Automatic Sanitization Modules (ASM) and AFS®/RiOs/Elix® water systems
Synonyme(s) :
Lampe UV bactéricide
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Caractéristiques
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
Conditionnement
pkg of 1 unit
Absorption UV
λ: 254 nm Amax
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cette lampe UV bactéricide est un dispositif intégré conçu pour diminuer la charge bactérienne de l'eau pure afin de délivrer une eau de qualité optimale pour les applications sensibles aux bactéries.
À la dernière étape de purification du système, l'eau pure est irradiée par une lampe UV bactéricide avant de pénétrer dans le réservoir. La lampe UV installée dans le réservoir lutte contre le développement bactérien et empêche la formation de biofilm pour préserver la qualité de l'eau.
Application
Cette lampe est utilisée pour réduire la charge bactérienne.
Caractéristiques et avantages
  • Lampe UV au mercure de 254 nm
  • Effet bactéricide
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.