ZLXLALCAB
Câble de relais d'alarme
For use with Milli-Q® high-flow water purification systems
Synonyme(s) :
Câble d'alarme, 2× 24 V courant alternatif / 4 W, 2× 4-20 mA
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales