Principaux documents
ZIQ7ESP01
Milli-Q
Kit pour vanne sanitaire
Aseptic sampling valve, for use with Milli-Q® IQ/IX systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Caractéristiques
Asseptic Water Sampling
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Ce kit d'accessoires permet l'échantillonnage de l'eau de recirculation dans des conditions aseptiques. Vanne d'échantillonnage aseptique pour le prélèvement d'échantillons d'eau à partir de la boucle de recirculation du Milli-Q® IQ 7003/5/10/15 et du Milli-Q® IX 7003/5/10/15.
Application
Vanne d'échantillonnage aseptique pour le prélèvement d'échantillons d'eau à partir de la boucle de recirculation du Milli-Q® IQ 7003/5/10/15 et du Milli-Q® IX 7003/5/10/15.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany