Principaux documents
UFC703008
Millipore
Filtre à centrifuger Centricon® Plus
MWCO 30 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Synonyme(s) :
Centrifuge concentrator
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Caractéristiques
holdup volume 75 μL
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Centricon®
Paramètres
15-70 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
121 mm
Diamètre
6 cm
Surface de filtration
19 cm2
Volume de travail
15—70 mL
Dimension de pores
30 kDa MWCO
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre à centrifuger Centricon Plus-70 est un dispositif à usage unique jetable conçu pour filtrer rapidement des solutions biologiques aqueuses dont le volume varie de 15 à 70 ml. Il n'est compatible qu'avec les centrifugeuses à godets mobiles. Le dispositif Centricon Plus-70 permet de concentrer la plupart des solutions de 70 ml en un volume final de 350 μl en seulement 25 minutes (certaines solutions peuvent prendre un peu plus de temps).
• Récupération moyenne : 90 %
• Concentration : 50 × à 200 ×
• Faible volume mort
• Support en polypropylène pour une adsorption minimale
• Zone d'arrêt de concentration pour empêcher de centrifuger jusqu'à l'assèchement
• Prêt à l'emploi. Ne nécessite aucun assemblage
Applications :
• Concentration et dessalage d'éluats de colonnes de chromatographie
• Concentration d'anticorps monoclonaux
• Concentration de protéines ou de virus de surnageants de culture
• Clarification d'homogénats tissulaires et de lysats cellulaires
• Échange de tampon ou diafiltration
Type de membrane : ultrafiltration
Application
Seuil de coupure de 30 kDa, volume de 15 à 70 ml
Caractéristiques et avantages
Volume minimal du concentrat final : 350 µl
Forme physique
Code couleur : transparent
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articles
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Afficher tout