Key Documents
TSTP02500
Millipore
Filtre membrane Isopore
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en polycarbonate, 3,0 µm de dimension de pores
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Isopore
Millipore
Paramètres
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
22 μm
Extractibles par gravimétrie
<1%
Indice de réfraction
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimension de pores
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
Point de bulle
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane Isopore, membrane en polycarbonate dotée d'un filtre écran à pores capillaires, permet une observation plus nette des échantillons et facilite l'analyse par microscopie optique ou électronique des contaminants présents dans l'air. Ses pores de diamètre précis et de taille uniforme assurent une séparation précise des échantillons. Le filtre membrane Isopore s'utilise dans la mesure du chimiotactisme, la microscopie en épifluorescence et la surveillance de la qualité de l'air.
Application
  • Chimiotaxie
  • Essais biologiques
  • Cytologie
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
Le filtre membrane Isopore a été utilisé dans les applications suivantes :
  • superposition de monocouches de kératinocytes pour leur étude sous rayonnement ultraviolet (UV)
  • filtration de cultures de zoospores pour leur observation par microscopie électronique
  • études de lignées de cellules de cancer du sein sous rayonnement UV
Caractéristiques et avantages
  • Rétention des particules sur la surface de la membrane Isopore, facilitant le comptage et l'analyse
  • Peu d'interférences dues au bruit de fond
  • Membrane non hygroscopique, temps d'analyse réduit
  • Matériau translucide
  • Également disponible en version noire
Attention
Une réduction de débit peut être observée après autoclavage.
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
St Elmo Wilken et al.
mSystems, 6(1) (2021-02-18)
Anaerobic gut fungi in the phylum Neocallimastigomycota typically inhabit the digestive tracts of large mammalian herbivores, where they play an integral role in the decomposition of raw lignocellulose into its constitutive sugar monomers. However, quantitative tools to study their physiology
Randeep K Singh et al.
Oncotarget, 7(18), 26275-26292 (2016-03-31)
Nucleotide excision repair (NER) is a major mechanism for removal of DNA lesions induced by exposure to UV radiation in the epidermis. Recognition of damaged DNA sites is the initial step in their repair, and requires multiprotein complexes that contain
Sarah J Hill et al.
Molecular and cellular biology, 34(20), 3828-3842 (2014-08-06)
Sporadic basal-like cancers (BLCs) are a common subtype of breast cancer that share multiple biological properties with BRCA1-mutated breast tumors. Despite being BRCA1(+/+), sporadic BLCs are widely viewed as phenocopies of BRCA1-mutated breast cancers, because they are hypothesized to manifest