Principaux documents
TANKT0PEQ
Milli-Q
Assemblage cuve de stockage (haut) Milli-Q® EQ sans ASM
Protects stored pure water from airborne contaminants
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Caractéristiques
Allows you to connect up to 3 water purification systems to one tank (25 L, 50 L or 100 L)
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
tank depth × H
26.0 cm (10.2 in.) × 10.0 cm (3.9 in.)
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Tanks
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cet assemblage pour cuve de stockage (montage par le haut) comprend un raccord pour installer un filtre évent de cuve (non inclus), vous permet de raccorder jusqu'à 3 systèmes de purification d'eau à une même cuve (25 l, 50 l ou 100 l) et transmet le signal du niveau dans la cuve au(x) système(s) connecté(s).
Produit destiné aux systèmes de purification d'eau Milli-Q® EQ 7008/16.
Application
Assure la fermeture étanche des cuves de stockage Milli-Q® EQ (25 l, 50 l et 100 l).
Autres remarques
La cuve de stockage Milli-Q® (25 l, 50 l ou 100 l) doit être commandée en plus de cette référence.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Afficher tout