Documents
TANKA100
Milli-Q
Cuve de stockage
100 L Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tank, Stores and maintains the pure (Type 2 or Type 3) water quality
Synonyme(s) :
Châssis de cuve de stockage, 100 l
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
110.9 kg operating weight (244 lb)
H × l × P
111.8 cm (44.0 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.8 in.)
Capacité
100 L
Volume
100 L
100000 mL
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
La conception unique de la cuve de stockage protège l'eau pure contre la stagnation et la contamination bactérienne, préservant ainsi mieux que jamais la qualité de l'eau stockée. Cette cuve en polyéthylène de haute qualité est compacte pour faciliter son installation dans un espace limité.
Elle stocke l'eau purifiée produite par les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 et Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Application
Ce châssis de cuve intelligente pour le stockage d'eau pure doit être associé à l'assemblage cuve de stockage (haut) Milli-Q® IQ/IX/EQ pour offrir une prévention multiciblée contre la contamination par les bactéries, les particules et le CO2.
Caractéristiques et avantages
À l'intérieur de la cuve (châssis avec cuve de stockage en haut), la qualité de l'eau pure est préservée par 4 caractéristiques intégrées :
  • Un filtre évent parfaitement intégré constitue une protection efficace contre les contaminants présents dans l'air.
  • Un module de décontamination automatique (ASM), avec lampe LED UVC ech2o® sans mercure intégrée émettant à 265 nm, irradie régulièrement l'eau stockée et les parois de la cuve, empêchant la croissance bactérienne et la formation de biofilms.
  • Le capteur de trop-plein, qui remplace le raccord hydraulique de trop-plein connecté au drain et la vanne à boisseau sphérique située à l'avant de la cuve, élimine les sources de rétrocontamination.
  • Le capteur de niveau de pression remplace le capteur de niveau à flotteur : il n'y a plus de surface entre l'air et l'eau qui constituait une source de développement de biofilms.
Informations légales
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Afficher tout