Principaux documents
SSPVA40NB9
Millipore
OptiScale® 40 avec préfiltre Viresolve®
Prefiltration before parvovirus removal
Synonyme(s) :
OptiScale-40 Viresolve Prefilter
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
100 mL process volume
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
Technique(s)
protein purification: suitable
Surface de filtration
5 cm2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Viresolve® Prefilter
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Application
Préfiltration avant élimination des parvovirus
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Viresolve® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.
Learn more on mAb downstream processing, and how virus filtration contributes to viral clearance targets. Find virus filtration products to maximize viral safety.