Merck
SCGP00525
Unité de filtration s′adaptant sur un tube à centrifuger Steriflip-GP, stérile
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonyme(s) :
Steriflip-GP Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104914
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031602
Material:
acrylic housing, polyethersulfone membrane, polypropylene
Pore size:
0.22 μm pore size
Working volume:
50 mL
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 25 ea
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
material
acrylic housing, polyethersulfone membrane, polypropylene
sterility
sterile
product line
Steriflip®
feature
holdup volume 0.6 mL, hydrophilic
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
138 mm
diam.
6.4 cm
filter diam.
40 mm
filtration area
7 cm2
funnel capacity
50 mL
working volume
50 mL
matrix
Express PLUS™
pore size
0.22 μm pore size
fitting
double lead thread inlet (with vacuum port), double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Produit compatible avec les tubes à centrifuger de 50 ml, les filtres Steriflip® éliminent l'étape de transfert de liquide en s'intégrant directement dans le tube d'échantillon. Pour procéder à la filtration, fixer l'unité au tube à centrifuger de 50 ml contenant l'échantillon, puis retourner l'ensemble et appliquer le vide. Le filtrat est récupéré directement dans le tube de 50 ml fixé à l'unité.
Cette unité de filtration à membrane en polyéthersulfone (PES) Steriflip® de 0,22 µm de dimension de pores associe un tube à centrifuger de 50 ml avec un bouchon pour le traitement et le stockage.
Application
Produit réservé à la recherche
Les filtres Steriflip® sont destinés à la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses comme les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire ± additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Features and Benefits
  • Évite les accidents lors des transferts d'échantillons grâce à un système simple et fermé, fonctionnant sous vide
  • Permet de séparer les cellules des débris cellulaires en utilisant l'un des différents filtres filets en nylon (plusieurs dimensions de pores)
  • Convient parfaitement à la stérilisation de petits lots de milieux de culture
  • Se fixe sur n'importe quel tube à centrifuger standard de 50 ml, ce qui évite d'utiliser du matériel superflu, fait gagner du temps et élimine le risque de déversement accidentel
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany