Key Documents
SCCE016
Sigma-Aldrich
Cellules épithéliales cornéennes humaines
Human Corneal Epithelial Cells provide an ideal serum-free culture model without antimicrobials or phenol red when used with the EpiGRO Ocular Epithelia Complete Media Kit.
Synonyme(s) :
HCEC cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.71
Source biologique
human cornea (epithelial cells)
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 500,000 cells
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
EpiGRO®
Millipore
Morphologie
(epithelial)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Description générale
Les cellules épithéliales cornéennes humaines peuvent être utilisées pour l'étude des interactions cellule/matrice, de la régulation de l'expression génique et du développement tissulaire, pour la mise au point de médicaments et pour la validation de nouvelles méthodes en toxicologie. Ces cellules épithéliales cornéennes humaines sont cryoconservées comme des cellules secondaires. Elles ont été isolées dans du tissu cornéen humain et multipliées deux fois dans des récipients de culture, avant d'être récoltées, puis cryoconservées. Ce produit est uniquement destiné à la recherche. Son utilisation chez l'être humain ou chez l'animal, à des fins de diagnostic in vitro ou à des fins cliniques, n'est pas autorisée.
Origine du produit : épithélium cornéen humain
Origine de la lignée cellulaire
Cornée
Description de la lignée cellulaire
Cellules épithéliales
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Les protocoles de décongélation, de placage, d'alimentation, de repiquage, etc. sont détaillés sur la fiche technique.
Conditionnement
500 000 cellules
Composants
SCCE016
Qualité
Ces cellules sont négatives pour une contamination par les virus HIV(1,2), HBV et HCV, les bactéries, les mycoplasmes et les champignons.
Poursuite de la croissance : au moins 3 passages garantis lorsque les cellules sont cultivées dans le milieu EpiGRO approprié.
Stockage et stabilité
Pour préserver l'intégrité des cellules, Millipore recommande de déballer les produits dès leur réception, et de les conserver à une température inférieure à -150 °C ou dans de l'azote liquide en phase gazeuse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wei Yang Seow et al.
Acta biomaterialia, 88, 293-300 (2019-02-06)
A short tetramer peptide, Ac-IVKC, spontaneously formed a hydrogel in water. Disulfide bonds were introduced via hydrogen peroxide (H2O2)-assisted oxidation, resulting in (Ac-IVKC)2 dimers. The extent of disulfide bond formation and gel stiffness increased with the amount of H2O2 used
Aung Than et al.
Nature communications, 9(1), 4433-4433 (2018-11-08)
Eye diseases and injuries impose a significant clinical problem worldwide. Safe and effective ocular drug delivery is, however, challenging due to the presence of ocular barriers. Here we report a strategy using an eye patch equipped with an array of
Adrian Gericke et al.
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Qiaojuan Zhang et al.
Journal of neurochemistry, 151(2), 238-254 (2019-03-20)
Herpes simplex virus-type 1 (HSV-1) infection of sensory neurons may lead to a significant reduction in the expression of voltage-activated Na+ and Ca2+ channels, which can disrupt the transmission of pain information. Viral infection also results in the secretion of