Key Documents
SCC321
Sigma-Aldrich
Organoïdes intestinaux de colon 3dGRO®, âge 21 (Prep 87-C)
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
Synonyme(s) :
Colon Organoid Culture
About This Item
Code UNSPSC :
41106509
Nomenclature NACRES :
NA.81
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Description générale
Les organoïdes dérivés de patients (PDO) sont de nouveaux modèles cellulaires 3D in vitro qui préservent la physiologie et la pathologie moléculaire des tissus d'origine, représentant ainsi une alternative cliniquement pertinente aux lignées cellulaires 2D traditionnelles et un outil efficace pour affiner et réduire les modèles animaux. Les PDO peuvent être dérivés de biopsies de patients adultes ou de tissus réséqués contenant des populations de cellules souches LGR5+ natives et cultivés dans un substrat riche en MEC à l'aide de milieux organoïdes spécialisés tels que le milieu conditionné L-WRN. Les organoïdes dérivés de tissus adultes sont phénotypiquement et génétiquement stables en culture à long terme et présentent des phénotypes plus matures que les organoïdes dérivés d'iPSC. Il est important de noter que les PDO se sont révélés capables de prédire les réponses cliniques des patients aux chimiothérapies.
Nous proposons désormais une biobanque complète d'organoïdes gastro-intestinaux humains hautement caractérisés, dérivés de tissus, provenant de patients normaux et malades. La biobanque d'organoïdes intestinaux contient plus de 50 organoïdes intestinaux hautement caractérisés provenant de patients normaux et malades et dérivés de plusieurs régions du système digestif, incluant l'intestin grêle (duodénum, iléon), l'estomac, le rectum et le côlon.
Caractéristiques de la lignée cellulaire
  • Sexe : masculin
  • Âge : 21 ans
  • Organe : côlon
  • Maladie : aucune
Origine de la lignée cellulaire
Humain, organoïde
Conditionnement
≥ 1 500 organoïdes viables/flacon
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les organoïdes peuvent être repiqués au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Informations légales
Les organoïdes 3dGRO® ont été dérivés en utilisant la technologie HUB Organoid
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal. L'acheteur de ce produit doit accepter les conditions d'utilisation de HUB, qui doivent être reconnues et acceptées séparément par l'acheteur, avant le transfert de ce produit à l'acheteur.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Afficher tout