Accéder au contenu
S4030
Dextran Sulfate Solution
50% (w/v) liquid
Synonyme(s) :
dextran sulfate buffer, hybridization accelerant, hybridization additive, northern blot hybridization component, southern blot hybridization component
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Solution de sulfate de dextran à 50 %,
packaging
pkg of 100 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
hybridization: suitable (nucleic acid)
shipped in
ambient
General description
Le sulfate de dextran (poids moléculaire > 500 000 Da) est utilisé comme additif dans les solutions d'hybridation de sondes. Sa présence multiplie la vitesse d'hybridation par 10. L'ajout de sulfate de dextran favorise la formation de réseaux de sondes, pour une meilleure sensibilité lors de l'analyse des acides nucléiques liés à la membrane. Ce produit se présente sous la forme d'une solution à 50 % (p/v).
Application
Sulfate de dextran, solution à 50 %
Pour préparer une solution contenant 10 % de sulfate de dextran, ajouter 8 ml d'ingrédients d'hybridation dans 2 ml de solution de sulfate de dextran à 50 %.
Pour savoir comment déterminer la bonne concentration de sulfate de dextran à utiliser selon différentes recommandations de conditions d'hybridation, consulter le lien "Hybrisol Nomograph for Dextran Sulfate" (Nomogramme Hybrisol pour sulfate de dextran) sur l'onglet "Protocols" (Protocoles) de la fiche produit réf. S4030, sur le site www.chemicon.com.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2