RDYTUBE08
Ensemble de 8 tuyaux
For connection of adapters to GL45 cap. To be used in ReadyStream®workflow.
Synonyme(s) :
Tuyaux en silicone
About This Item
Code UNSPSC :
12352315
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 8 tubes
Application(s)
food and beverages
Description générale
Les tuyaux en silicone fournis dans ce kit mesurent 6,4 mm de diamètre et 7 cm de longueur. Raccordés aux bouchons GL45, ils sont spécialement conçus pour être intégrés aux opérations ReadyStream®. La rigidité des tuyaux permet d'éviter de les pincer lors du raccordement.
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany